Få mere at vide
Selenium(IV) oxide, 99.8%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 11964121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11964121 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10266540 10 g Glasflaske 10g
10665082 100 g Glasflaske -
10480281 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11964121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200000025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-08-4
Molekylær formel O2Se
Molekylvægt (g/mol) 110.97
MDL nummer MFCD00003562
InChI nøgle JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMIL O=[Se]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium(IV) oxide
Smeltepunkt 315.0°C
Farve Hvid til beige
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 70 to 71.5% Se
Lineær formel SeO2
Fieser 01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312
Merck Index 15,8571
Opløselighedsinformation Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C)
IUPAC navn selendioxid
Formel vægt 110.96
Procent renhed 99.8%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium(IV) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.