Få mere at vide
Selen(IV)bromid, 99+%
Artikelnummer. 11470251
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470251 5 g 5g
11333758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470251 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040240.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398,587 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-65-3
Molekylær formel Br4Se
Molekylvægt (g/mol) 398.587
MDL nummer MFCD00049766
InChI nøgle VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMIL [Se](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium(IV) bromide
Smeltepunkt 70 °C til 80 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN2923
Merck Index 14,8437
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand; Opløseligt i kulstofdisulfid, kloroform, ethylbromid
Formel vægt 398.6
Procent renhed ≥99%