Få mere at vide
Selen-isotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Se-82), VHG™
Artikelnummer. 17994166
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
17994166 50 ml
1 options
Artikelnummer. 17994166 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS82SE50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Selen-isotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Se-82)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium 82
CAS 14687-58-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Selenium 82
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 82Se
Synonym 82Se
SMIL [82Se]
IUPAC navn Selen 82
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 81.92
Mængde 50 ml
Formel vægt 81,9167 g/mol