Få mere at vide
Selen-isotopstandard: SE @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Se-78), VHG™
Artikelnummer. 17913376
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
17913376 50 ml
1 options
Artikelnummer. 17913376 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS78SE50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Selen-isotopstandard: Se @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Se-78)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium 78
CAS 14833-16-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Selenium 78
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 78Se
Synonym 78Se
SMIL [78Se]
IUPAC navn Selen 78
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 77.92
Mængde 50 ml
Formel vægt 77,9173 g/mol