Få mere at vide
Selenium, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10569010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10569010 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10569010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0441/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 690°C
Smeltepunkt 220°C
CAS 7782-49-2
Farve Sort til grå
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel Se
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Se]
IUPAC navn selen
Molekylvægt (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Formel vægt 78.96g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.