Få mere at vide
Selendichloridoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080300
Mængde:
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
Artikelnummer. 11354789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selen(IV)chloridoxid bruges som et polært opløsningsmiddel til syntetiske phenolharpikser. Det bruges også til at fremstille selenoxybromid og selennitrid. Det virker som et kloreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-23-3
Molekylær formel Cl2OSe
Molekylvægt (g/mol) 165.87
MDL nummer MFCD00016327
InChI nøgle LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
SMIL O=[Se](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 176.4°C
Kemisk navn eller materiale Selenium dichloride oxide
Smeltepunkt 8.5°C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 10 mL
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2879
Merck Index 14,8435
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formel vægt 165.87
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.651
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.42 g/mL