Få mere at vide
Selendichloridoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Selen(IV)chloridoxid bruges som et polært opløsningsmiddel til syntetiske phenolharpikser. Det bruges også til at fremstille selenoxybromid og selennitrid. Det virker som et kloreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 176.4°C |
| Kemisk navn eller materiale | Selenium dichloride oxide |
| Smeltepunkt | 8.5°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 mL |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2879 |
| Merck Index | 14,8435 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene. |
| Vis mere |