Få mere at vide
Selendichloridoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344789
Mængde:
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11344789
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selen(IV)chloridoxid bruges som et polært opløsningsmiddel til syntetiske phenolharpikser. Det bruges også til at fremstille selenoxybromid og selennitrid. Det virker som et kloreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-23-3
Molekylær formel Cl2OSe
Molekylvægt (g/mol) 165.87
MDL nummer MFCD00016327
InChI nøgle LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
SMIL O=[Se](Cl)Cl
Specifica
Kogepunkt 176.4°C
Kemisk navn eller materiale Selenium dichloride oxide
Smeltepunkt 8.5°C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 25 mL
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2879
Merck Index 14,8435
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Formel vægt 165.87
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.651
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.42 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato