missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Selenium, Black 99+, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15835020
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15835020 1 kg Plastic bottle
15815020 50 g Plastic bottle
15825020 250 g Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15835020 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1077141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selenium
SMIL [Se]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Selenium
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 78.96
Lugt Odorless
Emballage Plastic bottle
Udseende Dark gray solid
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.