Få mere at vide
Selen, AAS standardopløsning, Specpure™ Se 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11319189
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319189 100 mL 100ml
11386369 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088094.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenium
Damptryk 17 mm Hg ved 20 °C
Analyseprocentområde Se 1.000 μg/ml
Fysisk form Væske
Type Analytical Standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Selenium: 0.1%; Water: 94.9%