Få mere at vide
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Metoder | AA/GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Selenium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Se |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | elenium, elemental, Vandex |
| InChI formel | InChI=1S/Se |
| Vis mere |