Få mere at vide
Selen, 99,5+%, pulver, -200 mesh
Artikelnummer. 10276300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10276300 50 g Glasflaske 50g
10604712 250 g Glasflaske 250g
15634454 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10276300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198070500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Kogepunkt 685,0 °C
Kemisk navn eller materiale Selenium
Smeltepunkt 217,0 °C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Løsning
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,5% min
Lineær formel Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Merck Index 158,568
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret syre, let opløselig i diehtylether, næsten uopløselig i kulstofdisulfid, uopløselig i ethanol
Formel vægt 78.96
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.81
Tæthed 4.8100 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.