Få mere at vide
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard, 125 ml i H 2 O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11405888 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405888 1 hv. 125ml
1 options
Artikelnummer. 11405888 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    541.46 DKK / 125ml
    Spare 228.54 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Indeholder
Analysecertifikat
Selen +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard for prøveverifikation og metodevalidering, 125 ml i H 2 O, leveret med et omfattende analysecertifikat
  • Selen +3 Speciation Standard
  • 125 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Oversigt Artsdannelse +6 Artsdannelsesstandard
Emballage EA
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
CAS min % 0.1%, 0.00%
CAS Max % 99.9%, 0.00%
Analyt- eller komponentnavne Selenium +6
Molekylær formel Se
Koncentration 1000 μg/ml
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Teknik ICP-MS
FN nummer 12352402
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 9001
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Se]
Element Selen +6
IUPAC navn selen
Molekylvægt (g/mol) 78.97
Mængde 1 hv.