Få mere at vide
Thermo Scientific™ Selenit Lactose Bouillon
Mængde:
50/Pk.
Medietype:
Selenit Lactose Bouillon
Fyld volumen:
8 mL
Beskrivelse
Berige for Salmonella -arter fra fækal- og fødevareprøver med Thermo Scientific™ Selenit Lactose Bouillon i praktisk forberedte medierør.
Selenit Lactose Bouillon bruges til berigelse af salmonellae fra afføring, fødevarer, vand og andre materialer.
Natriumbiselenit fungerer som det selektive middel, mens laktose tilsættes som et fermenterbart kulhydrat for at forhindre en stigning i pH-værdien under inkubation, fordi enhver stigning i pH vil reducere selenits selektive aktivitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Natriumbiselenit fungerer som det selektive middel, mens laktose tilsættes som et fermenterbart kulhydrat for at forhindre en stigning i pH-værdien under inkubation, fordi enhver stigning i pH vil reducere selenits selektive aktivitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lys elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 12 °C |
| Format | Rør |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Selenit Lactose Bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld volumen | 8 mL |
| Fyld vægt | 8± 0,5 ml |
| Emballagetype | 50 rør i en kartonkasse |
| Mængde | 50/Pk. |
Til in vitro-diagnostisk brug.