Få mere at vide
Thermo Scientific™ Selenit cystin bouillon
Artikelnummer. 13285799
Oversigt:
Selenit cystin bouillon
Mængde:
50/Pk.
Fyld volumen:
10 mL
Fyld vægt:
10± 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 13285799
Brand: Thermo Scientific™ TV5018E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berige for Salmonella arter fra afføring eller fødevareprøver med Thermo Scientitfic™ Selenite Cystin Bouillon forberedte medierør.
Berige for Salmonella arter fra afføring eller fødevareprøver med Thermo Scientitfic™ Selenit cystin bouillon. Formuleringen svarer til den anbefalede af AOAC1 til påvisning af Salmonella i fødevarer, især ægprodukter. Det er inkluderet blandt standardmetodemedierne fra American Public Health Association 2, 3 . Det overholder også kravene i United States Pharmacopoeia 4 .
Selenite Cystin Bouillon er modificeret fra formlen af Leifson 5 tilsat cystin 6 . Denne tilføjelse har givet positive resultater i mange undersøgelser 7 .
Virkningen af cystinet kan skyldes dets reducerende evner, som vil sænke toksiciteten af selenit over for mikroorganismer, og/eller det ekstra organiske svovl, der tilføres, kan have en skånende effekt på bakteriernes kritiske svovlkomponenter, hvilket igen reducerer selenittens selektive virkning.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lys elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Oversigt Selenit cystin bouillon
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 10 mL
Fyld vægt 10± 0,5 ml
Emballagetype 50 rør i en kartonkasse
Mængde 50/Pk.
Til in vitro-diagnostisk brug.