Få mere at vide
Thermo Scientific™ Selenit bouillonbase (laktose) (dehydreret)
Artikelnummer. 10219632
Form:
Pulver
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10219632
Brand: Thermo Scientific™ CM0395B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berig og isoler Salmonella fra mad og afføring med dette medium.
Berig og isoler Salmonella fra afføring og fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Selenit bouillonbase (laktose). Tilstedeværelsen af selen i mediet giver selektivitet mod ikke-målbakterier.
Selenite Broth Base indeholder lactose som en kilde til fermenterbart kulhydrat, som hjælper med at forhindre enhver stigning i pH-værdien under inkubation og derved forhindre ethvert tab af selenits selektiv aktivitet.
Brug Selenite Bouillon Base til berigelse og isolering af Salmonella fra afføring, urin, vand, fødevarer og materialer af sanitær betydning.
  • Selektiv mod non-target Gram-positiv flora i de første par timer af inkubation
  • Anvendes rutinemæssigt til påvisning af Salmonella fra fækale prøver, da Salmonella normalt kun repræsenterer en lille procentdel af den tilstedeværende tarmflora
Klett1 viste først de selektive hæmmende virkninger af selenit, og Guth2 brugte det til at isolere Salmonella typhi . Det var 20 år senere, før Leifson 3 fuldt ud undersøgte selenit og fremmede bred brug af mediet.
Proteus- og Pseudomonas -arter ser ud til at være resistente over for dets virkninger 4 . Laktose tilsættes som et fermenterbart kulhydrat for at forhindre en stigning i pH-værdien under inkubation, fordi enhver stigning i pH vil reducere selenits selektive aktivitet. Det faktum, at Proteus- og Pseudomonas -arter ikke fermenterer laktose, kan forklare, hvorfor de slipper for hæmning.
For at minimere enhver mulig risiko for teratogenicitet for laboratoriearbejdere skal natriumbiseleniten tilsættes som en opløsning til dette medium. Robertson5 rapporterede aborter og mulige teratogene virkninger på gravide laboratorieassistenter, som kan være forårsaget af indtaget natriumbiselenit. Dette stof er derfor blevet fjernet fra Oxoid pulveriseret medium.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Selenit bouillonbase (laktose) (dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g