Få mere at vide
Selensyre, 99,999%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944111 50 g Glasflaske 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11944111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437120500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenious acid
Farve Hvid
CAS 7783-00-8
Smeltepunkt 70,0 °C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.999%
Mængde 50 g
Molekylær formel H2O3Se
Fysisk form Krystaller
MDL nummer MFCD00011331
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 167 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i varmt vand og alkohol, uopløselige i ammoniak
InChI nøgle MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Se](O)=O
IUPAC navn selensyre
Molekylvægt (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Formel vægt 128.97
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenious acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenious acid