Få mere at vide
Selenøs syre, 98%
Artikelnummer. 10002480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10002480 50 g Glasflaske 50g
10276780 250 g Glasflaske 250g
11904111 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10002480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198870500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-00-8
Molekylær formel H2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 128.98
MDL nummer MFCD00011331
InChI nøgle MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC navn selensyre
SMIL O[Se](O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenious acid
Farve Pink eller hvid
Smeltepunkt 70,0 °C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodometri)
Mængde 50 g
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Fieser 1992
Merck Index 158567
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 167g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i varmt vand og alkohol, uopløselige i ammoniak
Formel vægt 128.97
Procent renhed 98%