Få mere at vide
Selenic acid, 40% aq. soln.
Artikelnummer. p-7049704
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11353497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018851.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-08-6 | K2O4Se | 221.16 g/mol
Selensyre bruges som oxidationsmiddel. Dets derivat af natriumselenat bruges til fremstilling af glas og dyrefoder. Det fungerer som et analytisk reagens og bruges også til fremstilling af andre selensalte såsom guld(III)selenat. Yderligere reagerer det med fluorsvovlsyre for at få selenoylfluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-08-6
MDL nummer MFCD00012191
Synonym selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2
ChEBI CHEBI:18170
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selenic acid
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Molekylær formel K2O4Se
Lineær formel H2SeO4
FN nummer UN2922
Merck Index 14,8429
Opløselighedsinformation Miscible with sulfuric acid. Immiscible with ammonia.
InChI nøgle YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
SMIL O[Se](=O)(=O)O
IUPAC navn selensyre
Molekylvægt (g/mol) 221.16
PubChem CID 1089
Formel vægt 144.97 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% aq. soln.
Tæthed 1.41 g/mL