Få mere at vide
Selensyre, 40% aq. Soln.
Artikelnummer. 11353497
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353497 100 g 100g
11343497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11353497 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 018851.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7783-08-6 | K2O4Se | 221,16 g/mol
Selensyre bruges som oxidationsmiddel. Dets derivat af natriumselenat bruges til fremstilling af glas og dyrefoder. Det fungerer som et analytisk reagens og bruges også til fremstilling af andre selensalte såsom guld(III)selenat. Yderligere reagerer det med fluorsvovlsyre for at få selenoylfluorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-08-6
MDL nummer MFCD00012191
Synonym selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2
ChEBI CHEBI:18170
Specifications
Kemisk navn eller materiale Selenic acid
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Tæthed 1.41 g/mL
Molekylær formel K2O4Se
Lineær formel H2SeO4
FN nummer UN2922
Merck Index 14,8429
Opløselighedsinformation Blandet med svovlsyre. Ublandelig med ammoniak.
InChI nøgle YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
SMIL O[Se](=O)(=O)O
IUPAC navn selensyre
Molekylvægt (g/mol) 221.16
PubChem CID 1089
Formel vægt 144,97 (Vandfri)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% aq. soln.