missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Selegiline, Mikromol

Artikelnummer. 30459975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459975 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0216.130250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Selegiline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Selegiline
CAS 14611-51-9
Analyt- eller komponentnavne Selegiline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym R(-)-Selegiline, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (αR)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, L-(-)- (8CI), (-)-Deprenil, (-)-Deprenyl, (-)-Selegiline, (R)-(-)-Deprenyl, (R)-Selegiline, (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-ylbenzeneethanamine, Anipryl, Emsam, Emsam TTS, Selegiline, Selegina, Selgene, Zelapar, l-Deprenyl
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3/t12-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC navn (2R)-N-methyl-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 187.281
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.136 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.