Få mere at vide
Selamectin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324395
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324395 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324395 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16931500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Selamectin
CAS 220119-17-5
Analyt- eller komponentnavne Selamectin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C43 H63 N O11
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (5Z)-25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)avermectin A1a, Revolution, Revolution (antibiotic), Selamectin, Stronghold
InChI formel InChI=1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
SMIL CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@@H](C)\C=C\C=C\3/CO[C@@H]4\C(=N/O)\C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]5C[C@@H](C\C=C\2/C)O[C@@]6(CC[C@H](C)[C@H](O6)C7CCCCC7)C5)[C@]34O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 769.96
Mængde 1 ml
Formel vægt 769.4401 g/mol