Beskrivelse
- Laboratoriebordplader og vægtflader: Erlab Arbejdsflader er designet til at give en holdbar, kemisk modstandsdygtig og letrenlig arbejdsflade til kanalløse kabinetter, filtreringsopbevaringsskabe og laboratoriebænke. Hver overflade er dimensioneret til at passe præcist til det tilsvarende Erlab udstyr.
- Materialer udvalgt til laboratoriebrug
- Materialer med høj resistens, der er egnede til daglig kontakt med laboratoriekemikalier
- Glat, ikke-porøs overflade, som er hurtig og nem at dekontaminere
- Modstandsdygtig over for ridser, stød og rutinemæssige rengøringsmidler
- Rustfri stålversioner fås til anvendelser, der kræver maksimal kemisk og biologisk resistens
- Segmenterede og vejningsversioner fås til specifikke håndteringskrav
- Designet til sikker håndtering: Bordpladens geometri bidrager til indkapslingens ydeevne ved at opretholde korrekt luftstrøm ved arbejdsfladen. Segmenterede versioner muliggør nem fjernelse for rengøring eller for at føre udstyr igennem, mens vægtflader giver en stabil, vibrationsdæmpet supPort til præcisionsvægte.
- Vigtige fordele:
- Kemisk resistent, let at rengøre arbejdsflade.
- Præcis tilpasning med det tilsvarende Erlab udstyr.
- Lang levetid under intensiv laboratoriebrug.
- Der er muligheder for vejning og segmenterede konfigurationer.
- Bidrager til korrekt luftstrøm og indeslutningsydelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flad arbejdsflade |
| Til brug med (udstyr) | Solis 900 |