missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Segetalin A Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 609.7 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Synonym | Cyclo(L-alanylglycyl-L-valyl-L-prolyl-L-valyl-L-tryptophyl) Trifluoroacetic Acid Salt∣Vaccarin D Trifluoroacetic Acid Salt∣ |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?