Få mere at vide
BRAND™ Sedimentationsrør
Artikelnummer. 10799131 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
105 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10799131
Brand: BRAND™ 114740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sedimentationsrør konstrueret af polystyren med en konisk formet bund.
  • Polystyren konstruktion
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 105 mm
Materiale Polystyren
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm