Få mere at vide
Kartell™ Sedimentation Imhoff Kegler
Artikelnummer. 10756192
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10756192 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10756192 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0105500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 DKK
    259.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.23 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med SAN for krystalklar synlighed og styrke. Kartell™ Sedimentering Imhoff Cone er en ideel løsning til bestemmelse af bundfældbare faste stoffer i overflade- og saltvand og spildevand.
  • Permanent støbte inddelinger giver en nøjagtig måling af blandinger
  • Polypropylen skrueprop i bunden giver nem dræning
  • Rygskylning udføres let
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Uddannet Ja
Materiale SAN
Type Sedimentation Imhoff Cone
Højde (metrisk) 480 mm
Diameter (metrisk) Udvendig Top: 125 mm, bund: 7,8± 0,2 mm