Få mere at vide
Kartell™ Imhoff keglestativ
Artikelnummer. 10031121
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10031121 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10031121 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0105600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 DKK
    534.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.36 DKK
    1% Slukket
På lager
Hold sikkert to Imhoff-kegler med dette holdbare keglestativ. Kartell™ Imhoff Cone Stand giver et pålideligt sted at observere bundfældelige faste stoffer i overfladevand og saltvand eller kloakvand.
  • Holder to Imhoff-kegler
  • Konstrueret af PMMA
  • Højde 294 mm
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Materiale PMMA
nr. pr. pakke 2
Type Sedimentation Imhoff keglestativ
Dimensioner (L x B x H) 150 x 300 x 294 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 294 mm