Få mere at vide
Buerkle™ Sedimentationstragt
Artikelnummer. 10612693 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10612693 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 10612693 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 71181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00 DKK
    345.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.85 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Sedimentationstragt, Imhoff-tragt.
  • SAN, krystalklart
  • Splintfri
  • Med tømmeprop
  • DIN 12672
  • Gradueret op til 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Uddannet Op til 1000 ml
Materiale SAN
Volumen (engelsk) 33.81 oz.
Højde (engelsk) 18.31 in.
Højde (metrisk) 465 mm
Diameter (engelsk) Ydre 4.84 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 123 mm