Beskrivelse
- Standeren til sedimentationstragte bruges til at opbevare, holde eller opbevare Imhoff-tragte sikkert og pålideligt under sedimentering
- Standeren til sedimentationstragte bruges til at opbevare, holde eller opbevare Imhoff-tragte sikkert og pålideligt under sedimentering
- To tragtholdere sikrer, at Imhoff-tragte holdes sikkert og sikkert og kan placeres i en absolut lodret position
- Stativ med to holdere til sedimentationstragte, velegnet til tragte med en diameter på 90 mm eller mere
- Der kræves ingen spændeskruer
- Højden på tragtholderen kan justeres nemt og fleksibelt med én hånd
- PP, forkromet stål
- Justerbar højde op til 450 mm
- Til tragte medØ 90 mm eller mere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Justerbar højde |
| Til brug med (applikation) | Imhoff Tragte, Tragte med 90 mm Diameter |
| Materiale | Polypropylen, forkromet stål |
| Type | Stå for tragte |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 220 mm |
| Højde (metrisk) | 450 mm |