Beskrivelse
- Til tragte med 90 mm dia. eller mere
- Polypropylen
- Magnetiseret
- Spændeskruer er ikke påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Holder | Imhoff tragt |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | Tragtstativ, Imhoff Tragter |
| Montering | Magnet |
| Længde (metrisk) | 173 mm |
| Længde (engelsk) | 6.81 in. |
| Vis mere |