Få mere at vide
VITLAB™ Sedimentationskeglestativ
Artikelnummer. 10654412
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10654412 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10654412 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 81056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    772.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 252.39 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Ordreinfo
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PMMA
nr. pr. pakke 1
Type Sedimentationskeglestativ
Dimensioner (L x B) 150 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 150 x 300 x 294 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 294 mm