Få mere at vide
VITLAB™ Sedimentationskegle
Artikelnummer. 11774129
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11774129 1000 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 11774129 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 75991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 DKK
    620.85 DKK / Pakke med 3
    Spare 191.15 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet i henhold til DIN 12 672. VITLAB™ Sedimentation Cone bruges til at bestemme suspenderet stof i væsker.
  • Klar
  • Med forhøjet skala
  • Skruekobling kan fjernes
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Materiale SAN
nr. pr. pakke 3
Type Sedimentationskegle