Få mere at vide
Karl Hecht™ Rensebørste for sedimentkegle
Beskrivelse
- Med træhåndtag
- Samlet længde ca. 700 mm
- Øvre børste diameter ca. 130 mm, nedre 30 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Børstemateriale | Nylon |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Oversigt | Galvaniseret |
| Diameter (metrisk) børster | Tilspidset 130 til 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Sediment kegler |
| Længde (metrisk) | 700 mm |
| Længde (metrisk) børste | 430 mm |