Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Sedgewick Rafter Tællekammer
Artikelnummer. 10159822
Skift visning
Dybde (metrisk):
1 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
10159822 1 mm
1 options
Artikelnummer. 10159822 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0611300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tællekammer Sedgewick Rafter er beregnet til tælling af partikler og mikroorganismer i vand eller andre gennemsigtige væsker.
  • Cellen på 50 x 20 x 1 mm styres i et 1 mm gitter, der underinddeler 1 ml i 1000μ l
  • Leveres med dækglas på ca. 60 x 30 x 1 mm
  • Fås som præcisionstype lavet af glas og en enkelt type lavet af plast
Tekniske data
Produkttype Tællekammer
Oversigt Præcisionstype med krom aflejret til fasekontrastbrug med slebne og affasede kanter
Materiale Glas
Model- Sedgewick Rafter
Dybde (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Beregnet til tælling af partikler og mikroorganismer i vand eller andre gennemsigtige væsker
Inkluderer Celle på 50 x 20 x 1 mm regeret i et 1 mm gitter