Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Sedgewick Rafter Tællekammer
Beskrivelse
- Cellen på 50 x 20 x 1 mm er regeret i et 1 mm gitter, der opdeler 1 ml i 1000μ l
- Leveres med dækglas på ca. 60 x 30 x 1 mm
- Fås som præcisionstype lavet af glas og en enkelt type lavet af plast
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tællekammer |
| Kulturområde | 50 x 20 x 1 mm linet i et 1 mm gitter |
| Oversigt | Sedgewick Rafter |
| Materiale | Plast |
| CE-godkendt | Nej |
| Dybde (metrisk) | 1 mm |
| nr. pr. sag | 1 |