Få mere at vide
Sedaxane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sedaxane |
| CAS | 874967-67-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sedaxane |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H19 F2 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-(2-[1,1'-Bicyclopropyl]-2-ylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylic acid amide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-(Cyclopropyl)cyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-Cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid amide, N-[2-[1,1'-Bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl]-1-methyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Sedaxane, Vibrance |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F2N3O/c1-23-9-14(16(22-23)17(19)20)18(24)21-15-5-3-2-4-11(15)13-8-12(13)10-6-7-10/h2-5,9-10,12-13,17H,6-8H2,1H3,(H,21,24) |
| SMIL | Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2C3CC3C4CC4)c(n1)C(F)F |
| Vis mere |