Få mere at vide
Phenomenex™ SecurityGuard™ ULTRA Guard patroner, UHPLC C18, 4,6 mm ID
Shop alle Phenomenex produkterDescription
- Produkt: SecurityGuard ULTRA Patron
- Længde (metrisk): 2 mm
- Diameter (Metrisk) Indre: 4,6 mm
- Stationær fase: C18
- Teknik: Omvendt fase HPLC
Specifications
Specifications
| Mængde | 3/Pk |
| Partikelstørrelse | Proprietær |
| Længde (metrisk) | 2 mm |
| Type | Beskyttelsespatron |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.6 mm |
| Stationær fase | C18 |
| Teknik | Omvendt fase HPLC |
| Kolonnetype | Beskyttelseskolonne |
| Produktlinje | SecurityGuard ULTRA |