Få mere at vide
Phenomenex™ SecurityGuard™ SFC PREP patronholdersæt
Artikelnummer. 31747503 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
21.2 mm
30 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
31747503 30 mm
31743855 21.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31747503 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AJ08618
Forventet forsendelse: 29-10-2026
SecurityGuard™ SFC PREP Cartridge Holder Kits til brug med SecurityGuard™ PREP Cartridges.
  • Til brug med SecurityGuard™ PREP-patroner
  • Fås i to forskellige indvendige diameter-muligheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hv.
Partikelstørrelse Proprietær
Længde (metrisk) 30 mm
Type Guard Cartridge Holder Kit
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Produktlinje SecurityGuard