Få mere at vide
Witeg™ Sikkerhedsvaskeflaske
Artikelnummer. 10363542
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10363542 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10363542 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 418 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2512.88 DKK
    2304.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 208.56 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til skylning af forskellige ting i laboratoriet.
  • Med skruegevind
  • Porøsitet af P0
  • Med to SVS-rørforbindelser, GL 14, midterhals GL 32
  • Med septum
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Vaskeintensitet på 130 L/t
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml