Få mere at vide
Thermo Scientific™ Security-Snap™ Coliform polypropylen vandprøveflaske: Steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521702
Inkluderer:
m/10mg natriumthiosulfat
uden tablet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15825217
Brand: Thermo Scientific™ 4110125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør analyse af drikkevand med denne sikre, sterile flaske, der opfylder alle EPA-krav til mikrobiologiske prøvebeholdere.
Udfør analyse af drikkevand med Thermo Scientific™ Security-Snap™ Steril coliform vandprøveflaske. Den opfylder alle EPA-krav til mikrobiologiske prøvebeholdere som specificeret af EPA Manual for Certification of Laboratories Analysing Drinking Water. Fremstillet af ikke-giftig, ikke-autofluorescerende polypropylen med en indstøbt 100± 2,5 ml påfyldningslinje. Hætteglasset har en Security-Snap flip-top låg, som giver manipulationsbevis før og efter prøvetagning, samt beskyttelse mod enhver mulighed for utilsigtet åbning under transport.
  • Flip-top-flaske af polypropylen med lås og forsegling af lågdesign
  • Ikke-toksisk, ikke-autofluorescerende
  • Designet til total coliform og fækal coliform vandprøveanalyse
  • Certificeret steril
  • Fås på forhånd ladet med en 10 mg natriumthiosulfat (Na 2 S 2 O 3 ) tablet til prøvedeklorering, eller uden en tablet til uklorerede vandkilder
  • 100 ml (± 2,5 ml) påfyldningslinje
  • En (1) fuld tomme headspace over påfyldningslinjen for at lette blandingen
  • Breakaway-forseglingen giver bevis på ubrudt sterilitet før åbning af flasken
  • Forseglingsrem sikrer Security-Snap låg, giver bevis for manipulation og eliminerer muligheden for utilsigtet åbning efter prøveudtagning og under forsendelse til laboratoriet
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret steril
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 120 ml
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringsparametre Steril
Farve Neutral
Oversigt Security-Snap flaske
Diameter (engelsk) Indre 1,75 tommer.
Diameter (engelsk) 1,81 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.5 cm
Inkluderer uden tablet
Materiale HDPE
Emballage Sag på 250
Sterilitet Steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Steril
Lukningsfarve Neutral
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 4,73 oz.
Volumen (metrisk) Rand 140 mL
Certificeringer/compliance Certificeret steril
Højde (metrisk) 95 mm
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 46 mm