Få mere at vide
Thermo Scientific™ Security-Snap™ Coliform polypropylen vandprøveflaske: Steril
Beskrivelse
Udfør analyse af drikkevand med Thermo Scientific™ Security-Snap™ Steril coliform vandprøveflaske. Den opfylder alle EPA-krav til mikrobiologiske prøvebeholdere som specificeret af EPA Manual for Certification of Laboratories Analysing Drinking Water. Fremstillet af ikke-giftig, ikke-autofluorescerende polypropylen med en indstøbt 100± 2,5 ml påfyldningslinje. Hætteglasset har en Security-Snap flip-top låg, som giver manipulationsbevis før og efter prøvetagning, samt beskyttelse mod enhver mulighed for utilsigtet åbning under transport.
- Flip-top-flaske af polypropylen med lås og forsegling af lågdesign
- Ikke-toksisk, ikke-autofluorescerende
- Designet til total coliform og fækal coliform vandprøveanalyse
- Certificeret steril
- Fås på forhånd ladet med en 10 mg natriumthiosulfat (Na 2 S 2 O 3 ) tablet til prøvedeklorering, eller uden en tablet til uklorerede vandkilder
- 100 ml (± 2,5 ml) påfyldningslinje
- En (1) fuld tomme headspace over påfyldningslinjen for at lette blandingen
- Breakaway-forseglingen giver bevis på ubrudt sterilitet før åbning af flasken
- Forseglingsrem sikrer Security-Snap låg, giver bevis for manipulation og eliminerer muligheden for utilsigtet åbning efter prøveudtagning og under forsendelse til laboratoriet
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
- Certificeret steril
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 120 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Certificeringsparametre | Steril |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Security-Snap flaske |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,75 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 1,81 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.5 cm |
| Inkluderer | uden tablet |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |