Få mere at vide
Kinematica™ Sikkerhedslåg til blandetilbehør
Artikelnummer. 12364123 Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
MBA 1000 blandingsvedhæftning
MBA 250 blandingsvedhæftning
MBA 500 blandingsvedhæftning
Højde (metrisk):
128 mm
149 mm
228 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12364123
Brand: Kinematica™ 36050030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sprængsikkert beskyttelsesglas tilføjer et ekstra lag af beskyttelse
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedslåg
Højde (metrisk) 128 mm
Materiale Beskyttelsesglas
Til brug med (udstyr) MBA 250 blandingsvedhæftning