Få mere at vide
WLD Tec™ Sikkerhedsadapter
Artikelnummer. 10487151
Skift visning
Længde (metrisk):
0,5 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10487151 0,5 m
1 options
Artikelnummer. 10487151 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 6.000.800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1323.00 DKK
    1059.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 263.28 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Produkttype Gas adapter
Længde (metrisk) 0,5 m
Inkluderer DVGW slange (0,5 m) til patroner C 206, 190 g fra Camping Gaz , Integreret trykregulator 50 mbar, lukkeventil