Få mere at vide
Securinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Securinine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1 |
| Formel vægt | 217.1103 |