Få mere at vide
(-)-Securinine, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-Securinine is plant-derived alkaloid and also a GABAA receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Securinine |
| CAS | 5610-40-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H15NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (9.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O1)C=C2[C@@]13[C@](CCCC4)([H])N4[C@](C3)([H])C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.26 |
| Vis mere |