Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5500 sikkerhedshjelm, X5501V-CE, CE
Artikelnummer. 17297670 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
4 /Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17297670 4 /Cs. Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 17297670 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100175591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 DKK
    1856.09 DKK / Pakke med 4
    Spare 788.91 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
X5500 sikkerhedshjelm
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Ventilationsåbninger tillader luftgennemstrømning gennem hjelmen
  • Valgfri ventilationsåbninger tillader luftstrøm gennem hjelmen
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan også tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
  • Godkendt til lateral deformation (LD)
  • Godkendt til lateral deformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale ABS
Mængde 4 /Cs.
Stil Udluftet