Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5500 sikkerhedshjelm, ventileret, CE
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Orange
Rød
Sort
Beskrivelse
- Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
- Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
- 4-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
- Ventilationsåbninger tillader luftgennemstrømning gennem hjelmen
- Valgfri ventilationsåbninger tillader luftstrøm gennem hjelmen
- Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
- 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan også tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
- Godkendt til lateral deformation (LD)
- Godkendt til lateral deformation
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, skovbrug, olie og gas |
| Materiale | ABS |
| Produkttype | Sikkerhedshjelm |
| Ophængstype | 4-punkts skralde |
| Ventileret | Ventileret |