Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5500 sikkerhedshjelm, ventileret, CE
Artikelnummer. 17335333 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Orange
Rød
Sort
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17335333 Gul
17345333 Blå
17355333 Grøn
17365333 Rød
17375333 Orange
17385333 Sort
17395333 Hi-vis Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17335333 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100175592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 DKK
    1856.09 DKK / Pakke med 4
    Spare 768.91 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm med justerbar positionering og let at justere, 4-punkts skraldeophængssystem, der har 3M ™ Trykdiffusionsteknologi. 3M™ UVicator™ Sensor indikerer overeksponeret for UV-stråling.
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Ventilationsåbninger tillader luftgennemstrømning gennem hjelmen
  • Valgfri ventilationsåbninger tillader luftstrøm gennem hjelmen
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
  • 3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale kan også tilføjes for at øge synligheden under dårlige lysforhold
  • Godkendt til lateral deformation (LD)
  • Godkendt til lateral deformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, olie og gas
Materiale ABS
Produkttype Sikkerhedshjelm
Ophængstype 4-punkts skralde
Ventileret Ventileret