Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5500 sikkerhedshjelm, ikke-ventileret, CE
Artikelnummer. 17305343 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Hvid
Orange
Rød
Sort
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17305343 Hvid
17315343 Gul
17325343 Blå
17335343 Grøn
17345343 Rød
17355343 Orange
17365343 Sort
17375343 Hi-vis Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17305343 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100175599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 DKK
    1729.33 DKK / Pakke med 4
    Spare 725.67 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm med justerbar positionering og et letjusterbart 4-punkts skraldeophængssystem, der har 3M™ Trykdiffusionsteknologi. Sikkerhedshjelm uden skygge, der har en 3M™ UVicator™ Sensor, der indikerer skadelige niveauer af UV-lys.
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Justerbar positionering
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid ’til at udskifte den
  • Proprietær UV-indikator, der lader brugeren vide, hvornår hjelm skal udskiftes med UV-eksponering
  • Godkendt til lateral deformation (LD) og smeltet metalsprøjt
  • Godkendt til lateral deformation og stænk af smeltet metal
  • Elektrisk isolering mod 1000 Vac og 440 Vac
  • UV-stabiliseret ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, olie og gas
Materiale ABS
Produkttype Sikkerhedshjelm
Ophængstype 4-punkts skralde
Ventileret Ikke ventileret