Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, reflekterende, CE
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Hvid
Orange
Rød
Sort
Beskrivelse
- Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industriopgaver
- Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
- 4-punkts hagestrop vælgersystem unikt for 3M giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (hjelme til bjergbestigere) og EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)
- 6-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
- Magnetisk spændeclips som standard
- Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
- Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
- 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
- Certificeret til enten EN12492 eller EN397 (afhængigt af hageremmens konfiguration)
- Godkendt til lateral deformation (LD)
- UV-stabiliseret ABS
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, skovbrug, olie og gas |
| Materiale | ABS |
| Produkttype | Sikkerhedshjelm |
| Ophængstype | Trykspredning 6-punkts skralde |
| Ventileret | Ventileret |